Merck
DUO92002
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS(プローブ抗ウサギPLUS)
Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
由来生物
donkey (polyclonal)
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗体製品タイプ
primary antibodies
製品種目
Duolink®
交差性
rabbit
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Duolink®近傍ライゲーションアッセイ(PLA®により、タンパク質相互作用、翻訳後修飾、およびタンパク質発現レベルの内因性検出が、固定細胞および組織サンプル中の単一分子レベルで可能となります。
この製品は、使用する検出試薬に応じて、Duolink® In Situ蛍光プロトコルおよびDuolink® In Situ明視野プロトコルの両方に適用できます。
Duolink®の実験、アプリケーション、トラブルシューティングなどの実行方法については、私たちのDuolink® PLAリソースセンターをご覧ください。
完全なDuolink® PLA in situ実験を行うには、2種の標的エピトープを認識する2種の一次抗体(PLA、IHC、ICC、またはIFバリデーション済)が必要になります。その他の必要な試薬は、異なる種由来の一対のPLAプローブ(1つはPLUS、1つはMINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、およびマウント剤などです。一次抗体は、Duolink® PLAプローブとして同じ種に由来するものでなければならないことに注意してください。標準的な免疫蛍光アッセイの設備を用いて分析を行います。HRPは明視野での検出にも利用可能です。
特異性
PLAプローブ抗ウサギは、全分子ウサギIgGおよび他のウサギ免疫グロブリンの軽鎖と反応します。PLAプローブ抗ウサギは、ウシ、ニワトリ、ヤギ、モルモット、シリアンハムスター、ウマ、ヒト、ウサギ、およびヒツジの血清タンパク質との交差反応性はわずかです。本製品と同時に、異なる種のMINUS(マイナス)プローブを使用しなければなりません。詳細については、私たちのProduct Selection Guide(製品選択ガイド)をご覧ください。
アプリケーションノート
異なる種で産生された2種の一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® PLA in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織(新鮮または凍結)に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 特異性が高い(偽陽性が少ない)
  • ローリングサークル増幅による単一分子感度
  • 相対定量が可能
  • 特殊な設備は不要
  • FRETより迅速かつシンプル
  • co-IPに比べて正確度(真度)が向上
  • すぐに論文発表できる結果
構成
この製品は、以下のものから構成されています:
  • 5x PLA Probe Anti-Rabbit PLUS(5倍PLAプローブ抗ウサギPLUS) - オリゴヌクレオチドPLUSに結合したロバ抗ウサギ二次抗体
  • 1x Blocking Solution(1倍ブロッキング溶液) - サンプルのブロッキング用試薬
  • 1x Antibody Diluent(1倍抗体希釈液) - PLAプローブと一次抗体の希釈用
詳細についてはデータシートをご覧ください。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaofan Li et al.
PLoS pathogens, 13(3), e1006249-e1006249 (2017-03-02)
Trials to reintroduce chloroquine into regions of Africa where P. falciparum has regained susceptibility to chloroquine are underway. However, there are long-standing concerns about whether chloroquine increases lytic-replication of Epstein-Barr virus (EBV), thereby contributing to the development of endemic Burkitt
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Jean Philippe Arnault et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(1), 263-272 (2011-11-19)
The emergence of skin tumors in patients treated with sorafenib or with more recent BRAF inhibitors is an intriguing and potentially serious event. We carried out a clinical, pathologic, and molecular study of skin lesions occurring in patients receiving sorafenib.
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Pengcheng Zhu et al.
Cancer cell, 19(3), 401-415 (2011-03-15)
Cancer is a leading cause of death worldwide. Tumor cells exploit various signaling pathways to promote their growth and metastasis. To our knowledge, the role of angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) in cancer remains undefined. Here, we found that elevated ANGPTL4
資料
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
近接ライゲーションアッセイ技術の仕組みと、EGFによるEGFR-HER2二量体化のin situ検出を確認できるタンパク質間相互作用コントロールキットの仕組みについてご紹介します
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
すべて表示
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース。
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay