Merck
DUO92012
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ 明視野検出試薬
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品種目
Duolink®
包装
pkg of Box A (-20°C)
pkg of Box B (2-8°C)
テクニック
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
保管温度
−20°C
アプリケーション
Duolink®近接ライゲーションアッセイ(PLA®は、タンパク質の相互作用、翻訳後修飾、および固定化細胞や組織サンプル中の 1 分子レベルでのタンパク質発現の内在的検出を可能にします。
本製品の使用については、Duolink® In Situ Brightfield Protocolに従ってください。
弊社の Duolink® PLA リソースセンターにアクセスし、Duolink®実験の方法、アプリケーション、トラブルシューティングなどに関する情報を取得してください。
完全な Duolink® PLA in situ 実験を実施するためには、2 つのターゲット抗原を認識する 2 つの一次抗体が必要です(PLA、IHC、ICC または IF で使用可能)。他の必要な試薬には、異なる種由来の PLA プローブのペア(PLUS および MINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、および封入剤が含まれます。一次抗体は、Duolink® PLA プローブとして、同じ種に由来する必要があることに注意してください。分析は HRP を使用して明視野で行われます。
特異性
明視野検出試薬は、有意な自家蛍光を持ったサンプルに使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する 2 つの一次抗体が必要です。お手元の一次抗体(IgG-クラス、モノまたはポリクローナル)を、標準的な免疫蛍光法(IF)、免疫組織化学(IHC)または免疫細胞化学(ICC)アッセイでテストし、最適な固定化、ブロッキング、およびそれらの条件を決定してください。Duolink® in situ 試薬は、固定化細胞、サイトスピン細胞、スライド上の細胞増殖、ホルマリン固定、パラフィン包埋(FFPE)、または組織(生または冷凍)での使用に適しています。必要な最小細胞数はありません。
弊社にお申し付けください。カスタムサービスプログラムに関する詳細をご覧になり、目的のDuolink® プロジェクトを促進してください
完全な Duolink®製品リストを見る
特異性
明視野検出試薬は、自己蛍光の発光量が多いサンプルに使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink®in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作が不要
  • 高い特異性(少しの偽陽性)
  • ローリングサークル増幅による 1 分子感度
  • 相対定量が可能
  • 特別な装置が不要
  • FRET よりも迅速でシンプル
  • 共免疫沈降法(Co-IP)よりも正確性が向上
  • 論文に使用できる結果
構成
本製品は以下によって構成されています:
ボックス A:
  • 5x ライゲーション - PLA プローブにハイブリダイズするオリゴヌクレオチドと、リガーゼを除くライゲーションに必要な全てのコンポーネントを含む
  • 1x リガーゼ(1 unit/uL)
  • 5x 増幅 - ポリメラーゼを除く Rolling Circle Amplification(RCA)に必要な全てのコンポーネントを含む
  • 5x 検出明視野 - RCA プロダクトにハイブリダイズする、西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)ラベル化オリゴヌクレオチドプローブを含む
  • 1x ポリメラーゼ(10 units/uL)
ボックス B:
  • 1x 過酸化水素 - 0.3%過酸化水素を含む
  • 基質試薬 A-D - HRP 酵素反応に必要な全ての基質コンポーネントを含む
  • 1x 核染色 - 細胞の核染色用のマイアーヘマトキシリン溶液を含む
詳細についてはデータシートをご覧ください。
検出キットに含まれていません:
一次抗体、PLA プローブ、洗浄バッファー、封入剤
その他情報
保管および安定性
ボックス A およびその全てのコンポーネントは-20°Cで保管してください。酵素は常時低温(-20°C)に保ってください;フリーザーから移動させる際には、フリージングブロックを使用してください。
ボックス B およびその全てのコンポーネントは、2~8°Cで保管してください。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiwei Ang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(1), 289-303 (2017-09-09)
Free fatty acid receptors 2 and 3 (FFAR2/FFA2/GPR43 and FFAR3/FFA3/GPR41) are mammalian receptors for gut microbiota-derived short-chain fatty acids (SCFAs). These receptors are promising drug targets for obesity, colitis, colon cancer, asthma, and arthritis. Here, we demonstrate that FFAR2 and
Agata Zieba et al.
Clinical chemistry, 56(1), 99-110 (2009-11-21)
The in situ proximity ligation assay (PLA) allows a protein or protein complex to be represented as an amplifiable DNA molecule. Recognition is mediated by proximity probes consisting of antibodies coupled with oligonucleotides. Upon dual binding of the proximity probes
Annabel Christ et al.
Developmental cell, 22(2), 268-278 (2012-02-22)
Sonic hedgehog (SHH) is a regulator of forebrain development that acts through its receptor, patched 1. However, little is known about cellular mechanisms at neurulation, whereby SHH from the prechordal plate governs specification of the rostral diencephalon ventral midline (RDVM)
Lei Zhu et al.
The Prostate, 73(2), 219-226 (2012-07-19)
PSA is the most useful prostate cancer marker. However, its levels are increased also in some non-malignant conditions. In circulation, the majority of PSA is complexed with protease inhibitors, including α(1) -antichymotrypsin (ACT). The proportion of the PSA-ACT complex is
Shaida Ouladan et al.
International journal of oncology, 46(6), 2595-2605 (2015-04-23)
Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare mesenchymal neoplasms, displaying variable morphological and clinicopathological features. Supportive immunohistochemical markers such as CD34, CD99, BCL2 and LSD1 are commonly applied in the differential diagnosis of SFTs, although none is sufficiently sensitive or specific
資料
近接ライゲーションアッセイ技術の仕組みと、EGFによるEGFR-HER2二量体化のin situ検出を確認できるタンパク質間相互作用コントロールキットの仕組みについてご紹介します
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Duolink™アッセイプロトコルの準備・セットアップ・実施にあたり考慮すべき事項
すべて表示
プロトコル
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
明視野顕微鏡およびDuolink™ PLA試薬を使用して、組織サンプルと細胞サンプルにおける個々のタンパク質、タンパク質修飾、およびタンパク質相互作用を検出して定量します。
関連コンテンツ
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
近接ライゲーションアッセイを用いたタンパク質間相互作用、翻訳後修飾、低発現タンパク質の検出、定量および可視化などの応用例