製品種目
Duolink®
品質水準
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特異性
Duolink® In Situ Probemakerは、特定のアッセイ要件に合わせてお客様独自のPLAプローブを作成できるようにし、お客様の可能性をさらに拡大します。
- ホモダイマーの研究
- 同じ種由来の2つの一次抗体を用いたタンパク質間相互作用の研究
- あらゆる種に由来する一次抗体を用いたタンパク質間相互作用の研究
Duolink® In Situ Probemaker PLUSとMINUSを使用すると、素早く便利な手順でPLUSとMINUSのオリゴアームをお客様の抗体に直接結合させるだけで済みます。独自の機能がもたらされるだけでなく、Duolink® In Situアッセイを実施するために一次抗体をどの種から得なければならないのかという制限がなくなることになります。
アプリケーションノート
接合される抗体の濃度は1 mg/mLでなければなりません。20 mLを超える容量は接合に使用しないでください。抗体はアミンフリーのバッファー、望ましくはPBS中になければなりません。バッファーは無担体とすべきですが、0.1%までのBSA、5%までのトレハロース、および0.02%までのアジ化ナトリウムを含んでいても構いません。
- 2つに分割したモノクローナル抗体の1つを用いてホモダイマーを研究します。1つはPLUSオリゴで、もう1つはMINUSオリゴで標識します。
- 同一種に由来する抗体を使用します。タンパク質間相互作用、タンパク質修飾または単一タンパク質は、同じ種に由来する2つの一次抗体を用いて研究します。抗体のうちの1つはPLUSオリゴで、もう1つはMINUSオリゴで標識します
- いずれかの種に由来する抗体を使用します。マウス、ウサギまたはヤギ以外の種由来の一次抗体を一方または両方に使用してタンパク質間相互作用、タンパク質修飾または単一タンパク質を研究します。お客様の二次抗体の1つはPLUSオリゴで、もう1つはMINUSオリゴで標識します。あるいは、標識した1種類の二次抗体を標準二次Duolink®In Situ PLAプローブと組み合わせてください。
特徴および利点
- 過剰発現や遺伝子操作が不要
- 高い特異度(少しの偽陽性)
- ローリングサークル増幅による1分子感度
- 相対定量が可能
- 特別な装置が不要
- FRETよりも迅速でシンプル
- 共免疫沈降(Co-IP)よりも正確性が向上
- 論文に使用できる結果
構成
- Duolink® In SituオリゴヌクレオチドPLUS ― 1バイアルに、抗体20 μgの標識1回分の活性化PLUSオリゴヌクレオチドが凍結乾燥されています
- コンジュゲーションバッファー ― コンジュゲーション反応用のバッファーです
- 停止試薬 ― コンジュゲーション反応を停止させます
- 保存溶液 ― 調製されたPLAプローブ(標識抗体)を保存するためのバッファーです
- 20x アッセイ試薬 ― 実験者が最適化した抗体希釈液に添加する試薬です
- ブロッキング溶液 ― Duolink® In Situによる染色の前に、試料をブロッキングします
- PLAプローブ希釈液 ― PLAプローブ(標識抗体)を最終アッセイ濃度に希釈するためのバッファーです
その他情報
Duolink® In Situ Probemaker PLUS/MINUSをご使用の際は、Duolink® In Situ Probemakerプロトコールに従ってください。本製品は、使用する検出試薬に応じて、Duolink® In Situ Fluorescenceプロトコール及びDuolink® In Situ Brightfieldプロトコールの両方に適用できます。詳細につきましては「独自のPLA®プローブを作成する(Create Your Own PLA Probes)」をご参照ください。
Duolink®実験の方法、アプリケーション、トラブルシューディングなどに関する情報につきましては、弊社Duolink® PLA リソースセンターをご確認ください。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Duolink™アッセイプロトコルの準備・セットアップ・実施にあたり考慮すべき事項
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
実験のTips & Tricks、FAQ、基本的なトラブルシューティングなどのサポート情報。
プロトコル
Duolink® kits use in situ PLA® technology for accurate quantification of individual proteins, interactions, and modifications in cells and tissue.
関連コンテンツ
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
近接ライゲーションアッセイを用いたタンパク質間相互作用、翻訳後修飾、低発現タンパク質の検出、定量および可視化などの応用例