Merck
DUO92003
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® プローブ 抗ヤギPLUS
別名:
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
由来生物
donkey (polyclonal)
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗体製品タイプ
primary antibodies
製品種目
Duolink®
交差性
goat
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Duolink®近傍ライゲーションアッセイ(PLA®により、タンパク質相互作用、翻訳後修飾、およびタンパク質発現レベルの内因性検出が、固定細胞および組織サンプル中の単一分子レベルで可能となります。
この製品は、使用する検出試薬に応じて、Duolink® In Situ蛍光プロトコルおよびDuolink® In Situ明視野プロトコルの両方に適用できます。
Duolink®の実験、アプリケーション、トラブルシューティングなどの実行方法については、私たちのDuolink® PLAリソースセンターをご覧ください。
完全なDuolink® PLA in situ実験を行うには、2種の標的エピトープを認識する2種の一次抗体(PLA、IHC、ICC、またはIFバリデーション済)が必要になります。その他の必要な試薬は、異なる種由来の一対のPLAプローブ(1つはPLUS、1つはMINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、およびマウント剤などです。一次抗体は、Duolink® PLAプローブとして同じ種に由来するものでなければならないことに注意してください。標準的な免疫蛍光アッセイの設備を用いて分析を行います。HRPは明視野での検出にも利用可能です。
特異性
PLAプローブ抗ヤギは、全分子ヤギIgGおよび他のヤギ免疫グロブリンの軽鎖と反応します。抗ヤギPLAプローブはヒツジ抗体と交差反応しますが、ニワトリ、モルモット、シリアンハムスター、ウマ、ヒト、マウス、ウサギ、ラットの血清タンパク質との交差反応性はわずかです。本製品と同時に、異なる種のMINUS(マイナス)プローブを使用しなければなりません。詳細については、私たちのProduct Selection Guide(製品選択ガイド)をご覧ください。
アプリケーションノート
異なる種で産生された2種の一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink®PLA in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織(新鮮または凍結)に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
Duolink® In Situ PLA® 抗ヤギプローブPLUSは、海馬ニューロン初代培養、 腸間膜動脈 およびヒト悪性黒色腫細胞株(MEL624)のin situ近接ライゲーションアッセイで使用されます。。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 高い特異性(より少ない偽陽性)
  • ローリングサークル型の増幅による単一分子の感度
  • 相対的な定量化が可能
  • 特別な機器は必要ありません
  • FRETより迅速かつ簡単
  • co-IPと比較して精度が向上
  • 公開用に整えられた結果
構成
本製品の構成は次のとおりです。
  • 5x PLA抗ヤギプローブ PLUS-オリゴヌクレオチドPLUSに結合したロバ抗ヤギ二次抗体
  • 1x ブロッキング液-サンプルのブロッキング用試薬
  • 1x抗体希釈剤-PLAプローブと一次抗体の希釈用
詳しくはデータシートを参照してください。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeting ER stress-induced autophagy overcomes BRAF inhibitor resistance in melanoma
Ma XH, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124(3), 1406-1417 (2014)
Increasing the receptor tyrosine kinase EphB2 prevents amyloid-beta-induced depletion of cell surface glutamate receptors by a mechanism that requires the PDZ-binding motif of EphB2 and neuronal activity
Miyamoto T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(4), 1719-1734 (2016)
CaMKII regulates intracellular Ca2+ dynamics in native endothelial cells
Toussaint F, et al.
Cell Calcium, 58(3), 275-285 (2015)
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
資料
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Duolink™アッセイプロトコルの準備・セットアップ・実施にあたり考慮すべき事項
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
実験のTips & Tricks、FAQ、基本的なトラブルシューティングなどのサポート情報。
プロトコル
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA試薬により、組織試料に含まれるタンパク質および相互作用の明視野検出と定量化が可能になります。
関連コンテンツ
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
近接ライゲーションアッセイを用いたタンパク質間相互作用、翻訳後修飾、低発現タンパク質の検出、定量および可視化などの応用例