Merck
C2103
Supelco
クロマトグラフィーカラム、汎用
volume 10 mL, Overall H 5 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
物質
polypropylene
テクニック
LPLC: suitable
全体高
5 in.
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
  • Includes reservoir & end caps
  • Polyethylene filter matrix support in medium porosity
アプリケーション
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.