Merck
C4669
Supelco
Liquid chromatography columns
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 49 mL, I.D. × L 2.5 cm × 10 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32060201
NACRES:
SB.52
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
2.5 cm × 10 cm
ベッド容積
49 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
以下に挙げたどのカラムもホウケイ酸ガラスで作られています。 層の固定長が異なる4種類の構成があります。
  • ジャケットがないルアーロック:ポリプロピレン製固定エンドキャップ、ポリエチレン製層支持体、およびルアーロック入口/出口接続金具で構成されています。 これらのカラムのルアーロック接続部はおす型です。 ポリエチレン製層支持体の微細孔の公称サイズは20 μmです。
  • 開口型:ポリプロピレン製の固定終端部で構成され、ジャケットや終端接続金具はありません。 少なくとも1個のフローアダプターが必要です(付属品をご覧ください)。
  • ジャケットがないPTFE:ねじ式エンドで構成。遮蔽されたOリングシール、20 μmポリエチレン層支持体、および1/4-28スレッドのチューブ接続部が付属する、着脱可能なポリテトラフルオロエチレン接続金具。カラムには、Oリングシール、層支持体、およびチューブ接続部が付属しています。
  • ジャケット付きPTFE:上記と同じものにカラム本体をアクリル製ジャケットで覆って温度を制御しています。
カラムには、Oリングシール、層支持体、およびチューブ接続部が付属しています。
これらのカラムのガラス部分とポリプロピレン部分はオートクレーブ可能ですが、ポリエチレン製の層支持体はオートクレーブ可能ではありません。 そのため、滅菌することはできません。組み立てたカラムに2N水酸化ナトリウム洗浄またはメチル/エチルアルコール洗浄を試して、可能な限り無菌状態に近づけることができます。クロロホルムやトルエンなどの刺激の強い有機溶媒はお勧めしません。