Merck
Z137170
Supelco
Ace chromatography column
I.D. × L 19 mm × 61 cm, With fritted disc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
グレード
for chromatography
メーカー/製品名
Ace Glass 590539
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
19 mm × 61 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
上部に#15 Aceねじと2 mmの内径、下部に一体のPTFE活栓プラグ(テーパー比1:5)を備えています。外径12.5~14 mmのチューブをカラムに接続するためのナイロンおよびFETFE®Oリング、およびチューブコネクターが付属しています。
注記:
チューブコネクターを使用する場合、ブッシングに付属しているOリングは不要です。気孔率70~100μmのガラス濾板が、カラム底部に封止されています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)