グレード
for chromatography
メーカー/製品名
Ace Glass 590239
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
10 mm × 46 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
上部に#15 Aceねじと2 mmの内径、下部に一体のPTFE活栓プラグ(テーパー比1:5)を備えています。外径12.5~14 mmのチューブをカラムに接続するためのナイロンおよびFETFE®Oリング、およびチューブコネクターが付属しています。
注記:チューブコネクターを使用する場合、ブッシングに付属しているOリングは不要です。気孔率70~100μmのガラス濾板が、カラム底部に封止されています。
注記:チューブコネクターを使用する場合、ブッシングに付属しているOリングは不要です。気孔率70~100μmのガラス濾板が、カラム底部に封止されています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック