Merck
Z164003
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
詳細
plain top
L × 内径 × 外径
81 cm × 40 mm × 45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)