アッセイ
73-79% (fluorimetric)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI Key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
アプリケーション
- 角膜基質中のリボフラビン(RF)濃度や分布を評価するため
- 酵素分解に対する角膜の耐性を検討するため
- ex vivoおよびin vivoでのウサギ眼モデルを用いて光化学的角膜硬化の有効性および安全性を評価するための感光剤として
生物化学的/生理学的作用
品質
リボフラビン二リン酸:≦6.0%(リボフラビンとして)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6750-10G:
F6750-BULK:
F6750-VAR:
F6750-100G:
F6750-25G:
F6750-5G:
F6750-PM:
この製品を見ている人はこちらもチェック