由来生物
synthetic
品質水準
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
フォーム
powder
濃度
73-79% (RIBOFLAVIN, dry)
溶解性
water: soluble 100 g/L at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChI Key
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
77623-BULK-F:
77623-VAR-F:
77623-50G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック