抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NR4, monoclonal
分子量
antigen apparent mol wt 68 kDa
含みます
15 mM sodium azide as preservative
化学種の反応性
chicken, rat, pig, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:500 using bovine spinal cord neurofilament
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFL(4747)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- in immunohistochemistry
- in immunoblotting
- in western blotting
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N5139-BULK:
N5139-.2ML:
N5139-1VL:
N5139-.5ML:
N5139-VAR:
N5139-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)