製品名
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (potentiometry)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
pKa (20 °C)
7.2
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
475922-GM:
475922-1KG:
475922-0KG:
US2475922-100GM:
475922-100GM:
試験成績書(COA)