Merck
69947
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration), powder or crystals, for molecular biology, BioUltra
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸, 4-モルホリンプロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO4S
CAS番号:
分子量:
209.26
Beilstein:
1106776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
MOPS, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (titration)
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
powder or crystals
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸またはMOPSは、その不活性な性質から、多くの生化学的研究において好ましく、広く使用されている緩衝液です。
アプリケーション
MOPSは、以下の用途に使用されています:
  • 真菌接種菌を希釈するためのRoswell Park Memorial Institute(RPMI)培地の成分として
  • 性能を試験するためのキャピラリーゾーン電気泳動における緩衝液として
  • 藻類サンプル由来のタンパク質の希釈に
その他情報
MOPS製品を簡単に比較検討できるMOPS規格表をご参照ください。
ホルムアルデヒドアガロ-スゲル上のRNA分画のランニングバッファ-成分です
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69947-BULK:
69947-VAR:
69947-25G:
69947-100G:
69947-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 82-82 (1987)
Interactions of biological buffers with macromolecules: the ubiquitous ?smart? polymer PNIPAM and the biological buffers MES, MOPS, and MOPSO
Taha M, et al.
Macromolecules, 44(21) (44)
Laminarin quantification in microalgae with enzymes from marine microbes
Becker S and Hehemann JH
Bio-protocol, 8(8) (8)
Separation and Detection of Phosphorylated and Nonphosphorylated BvgA, a Bordetella pertussis Response Regulator, in vivo and in vitro
Chen Q, et al.
Bio-protocol, 3 (2013)
Anita V Thomae et al.
Biophysical journal, 89(3), 1802-1811 (2005-06-14)
According to the pH-partition hypothesis the charged species of organic compounds do not contribute to lipid bilayer permeation as they generally show negligible partitioning into n-octanol. With this assumption, membrane permeation is related to the molar fraction of the neutral