Merck
M9381
Sigma-Aldrich
MOPS ナトリウム塩
≥99.5% (titration)
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO4S
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
powder
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
water: 33 % (w/w), clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 単なるバッファー剤を超えたバッファー:タンパク質 BSA に対する新たな安定化剤の登場:この研究では、ウシ血清アルブミン(BSA)に対する新たな安定化剤として MOPS ナトリウム塩を使用することに注目し、その役割を単なる緩衝剤の枠を超えて拡大しました。この研究は、MOPS ナトリウム塩が様々な条件下で BSA の安定性を改善することを実証し、生化学的応用やタンパク質の保存に重要な知見を提供するものです(Gupta BS et al., 2015)。
その他情報
MOPSナトリウム塩製品を簡単に比較検討できるMOPSナトリウム塩規格表をご参照ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9381-25G:
M9381-250G:
M9381-25KG:
M9381-BULK:
M9381-VAR:
M9381-100G:
M9381-BULK-PC:
M9381-PM:
M9381-5KG:
M9381-25KG-DP:
M9381-1KG:
M9381-50KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emmanuel Uchenna Ahiwe et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 33(4), 579-587 (2019-09-05)
This study evaluated the effect of yeast products on growth performance, visceral organ weights, endogenous enzyme activities, ileal nutrient digestibility and meat yield of broiler chickens fed diets containing autolyzed whole yeast (WY) and yeast cell walls (YCW) at varying
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has