Merck
M9027
Sigma-Aldrich
MOPS ヘミナトリウム塩
≥99% (titration)
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ヘミナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ヘミナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS番号:
分子量:
220.25
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
powder or crystals
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI Key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9027-VAR:
M9027-100G:
M9027-250G:
M9027-BULK-PC:
M9027-BULK:
M9027-25G:
M9027-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
HEPBS ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
H6903
HEPBS
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
MES low moisture content, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3671
MES