安全性情報
M1442
Sigma-Aldrich
MOPS 溶液
BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
solution
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Bioburden, tested
DNase, RNase, Protease, none detected
endotoxin, tested
有効pH範囲
6.5-7.9
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI Key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>緩衝剤以上のバッファー:タンパク質 BSA 用の新しいクラスの安定剤の導入:</strong> この研究では、タンパク質構造の安定化における MOPS 緩衝剤の役割を調査し、タンパク質製剤や医薬品開発などのバイオテクノロジー用途における再現性の向上に貢献しています(Gupta et al., 2015)。</li>
<li><strong>小角 X 線散乱による球状タンパク質の自己密集の研究:</strong> この記事では、X 線散乱技術を使用したタンパク質相互作用の研究中に pH 安定性を維持するために MOPS 緩衝剤を使用することを取り上げています。これは、さまざまなバイオテクノロジープロセスにおけるタンパク質の挙動を理解するために重要です(Goldenberg and Argyle, 2014)。</li>
<li><strong>鳥類プリオンのヘキサリピートペプチドの生理的二価金属イオンに対する親和性と選択性の調査:</strong> MOPS バッファーはプリオンタンパク質の結合特性を調べるために使用され、治療薬の開発や神経変性疾患における金属タンパク質相互作用の理解に役立ちます(Shields and Franklin, 2007)。</li>
<li><strong>速度論的手法によるヒトサイトメガロウイルスプロテアーゼのモノマー-ダイマー平衡の特性評価:</strong> この研究では、MOPS バッファーを使用してウイルスプロテアーゼの速度論的特性を調べます。これは、抗ウイルス薬の発見やウイルス複製メカニズムに焦点を当てた分子生物学研究の基礎となります(Khayat et al., 2004)。</li>
</ul>
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
M1442-1L-PW:
M1442-VAR:
M1442-BULK:
M1442-500ML:
M1442-100ML-PW:
M1442PROC:
M1397-1MG-PW:
M1442-PH:
M1442-100ML:
M1442-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)