Merck
855049
Sigma-Aldrich
5-アザシトシン
別名:
4-アミノ-1,3,5-トリアジン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N4O
CAS番号:
分子量:
112.09
Beilstein:
116378
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChI Key
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
855049-VAR:
855049-1G:
855049-5G:
855049-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mariana B Méndez et al.
AMB Express, 10(1), 173-173 (2020-09-30)
A novel IDA-LaNDT derivative was able to reach the highest productivity in the biosynthesis of a well-known antitumoral agent called decitabine. However, the combination of two simple and inexpensive techniques such as ionic absorption and gel entrapment with the incorporation