Merck
159026
Sigma-Aldrich
β-D-リボフラノース 1,2,3,5-テトラアセテート
98%
別名:
1,2,3,5-テトラ-O-アセチル-β-D-リボフラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O9
CAS番号:
分子量:
318.28
Beilstein:
94078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI Key
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
アプリケーション
ヌクレオシド合成開始剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
159026-25G:
159026-1G:
159026-BULK:
159026-5G:
159026-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)