由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥75% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
H2O: 25 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI Key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1388-25MG:
A1388-5MG:
A1388-VAR:
A1388-1MG:
A1388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)