グレード
natural
品質水準
アッセイ
99% carbon basis
フォーム
flakes
粒径
-325 mesh (<44μ, ≥99%)
mp
3652-3697 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
りん状黒鉛は、直径50~800 μmおよび厚さ1~150 μmのサイズ幅を持った不連続片として通常存在する、天然型の黒鉛です。この黒鉛は、理論値に近い真の密度、高温、および導電率、そして低スプリングバック(優れたモールディング性質)と同等の、高度な結晶化度を持っています。
アプリケーション
- グラフェン前駆体
- 炭素の無機資源
- 賦形剤
- 熱添加剤
- 再浸炭剤
- 鋳造用パウダー
- 掘削液
- プラスチック添加剤
- ゴム添加剤
- 毛染め/顔料
- 潤滑剤
- 化学耐性添加剤
- EMF吸収材
- 製粉およびふるい
- 一般的な不活性賦形添加剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
808067-2.5KG:
808067-BULK:
808067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of different particles sizes of graphite on the engineering properties of graphites/polypropylene composites on injection molding aplication.
Key Engineering Materials, 109-114 (2011)
Preparation and properties of polypropylene nanocomposites reinforced with exfoliated graphene.
Fibers and Polymers, 13(4), 507-514 (2012)
Energy efficient thermal storage montmorillonite with phase change material containing exfoliated graphite nanoplatelets.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 139, 65-70 (2015)
The journal of physical chemistry letters, 6(4), 620-626 (2015-08-12)
Carbon and post-carbon nanomaterials present desirable electrical, optical, chemical, and mechanical attributes for printed electronics, offering low-cost, large-area functionality on flexible substrates. In this Perspective, recent developments in carbon nanomaterial inks are highlighted. Monodisperse semiconducting single-walled carbon nanotubes compatible with
Reverse-Micelle-Induced Exfoliation of Graphite into Graphene Nanosheets with Assistance of Supercritical CO2.
Chemistry of Materials, 27(9), 3262-3272 (2015)