Merck
900551
Sigma-Aldrich
Graphene
amine functionalized, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiCxHyOz
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
組成
Carbon, >75%
Nitrogen, >2.5%
官能基
amine
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Functionalization agent: Octadecylamine.
  • Solubility: Organic solvent.
  • Thickness: 1-5 layers.
  • Lateral size : 0.5-5 μm.
アプリケーション
  • Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
  • Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
  • Hydrophobic surface.
  • Lubrication.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
One-Step Preparation of Form-Stable Phase Change Material through Self-Assembly of Fatty Acid and Graphene.
Akhiani AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(40), 22787-22796 (2015)
Rui Wu et al.
Nano letters, 11(12), 5159-5164 (2011-11-19)
We have developed an efficient chemical exfoliation approach for the high-throughput synthesis of solution-processable, high-quality graphene sheets that are noncovalently functionalized by alkylamine. Purely coherent nonlinear optical response of these graphene sheets has been investigated, using near-infrared, visible, and ultraviolet
Synthesis and characterization of alkylamine-functionalized graphene for polyolefin-based nanocomposites.
Yang X, et al.
Applied Surface Science, 305, 725-731 (2014)
資料
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。