Merck
900552
Sigma-Aldrich
Graphene
silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
別名:
Si-G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiCxHyOz
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
微量陽イオン
C: >75%
Si: >2.5%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Functionalization agent: KH-550.
  • Solubility: Organic solvents.
  • Thickness: 1-5 layers.
  • Lateral size: 0.5-5 μm.
アプリケーション
  • Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
  • Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
  • Super hydrophobic surface.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oil-absorbent polyurethane sponge coated with KH-570-modified graphene.
Li B, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(16), 41821/1-41821/7 (2015)
Effect of functionalization of graphene nanoplatelets on the mechanical response of graphene/epoxy composites.
Moghadam A, et al.
Materials & Design, 66, 142-149 (2015)
Superhydrophobic Functionalized Graphene Aerogels.
Lin Y, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 3(7), 2200-2203 (2011)
資料
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。