安全性情報
900528
Sigma-Aldrich
Doped graphene
sulfur-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
別名:
S-Doped graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
製品名
Sulfur-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
アッセイ
≥95%
品質水準
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
組成
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Sulfur, 2.0-4.0%
表面積
>500 m2/g , BET
詳細
  • Typical thickness: 1-5 layers.
  • Typical size : 0.5-5 μm.
アプリケーション
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900528-250MG:
900528-BULK:
900528-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhi Yang et al.
ACS nano, 6(1), 205-211 (2011-12-29)
Tailoring the electronic arrangement of graphene by doping is a practical strategy for producing significantly improved materials for the oxygen-reduction reaction (ORR) in fuel cells (FCs). Recent studies have proven that the carbon materials doped with the elements, which have
Simultaneous sulfur doping and exfoliation of graphene from graphite using an electrochemical method for supercapacitor electrode materials.
Parveen N, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(1), 233-240 (2016)
Zhaoling Ma et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(6), 1888-1892 (2014-12-09)
Heteroatom-doped carbon materials have been extensively investigated as metal-free electrocatalysts to replace commercial Pt/C catalysts in oxygen reduction reactions in fuel cells and Li-air batteries. However, the synthesis of such materials usually involves high temperature or complicated equipment. Graphene-based sulfur
資料
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。