製品名
Boron/Nitrogen co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
詳細
Oxygen: <7.5%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
表面積
>500 m2/g
微量陽イオン
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
N: 2.0-4.0%
関連するカテゴリー
詳細
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
アプリケーション
- Electro catalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Synthesis, Structure, and Properties of Boron- and Nitrogen-Doped Graphene.
Advanced Materials, 21(46), 4726-4730 (2009)
Boron-doped, nitrogen-doped, and codoped graphene on Cu(111): A DFT + vdW Study.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(11), 6056-6064 (2015)
Three-dimensional nitrogen and boron co-doped graphene for high-performance all-solid-state supercapacitors.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(37), 5130-5135 (2012-07-19)
資料
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。