product name
Nitrogen doped graphene oxide powder, bio-sourced
詳細
Shape: Sheet/flake like structure
Phase: Semi-crystalline
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
2.4 m2/g , method- Nitrogen adsorption
直径
25-30 μm (50(particle size distribution method))
環境により配慮した代替製品カテゴリ
WGK
WGK 3
Jan Code
926868-BULK:
926868-VAR:
926868-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。