product name
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
アッセイ
≥95%
品質水準
形状
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
組成
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Sulfur, 2.0-4.0%
表面積
>500 m2/g , BET
詳細
Typical size : 0.5-5 μm.
アプリケーション
- Electrocatalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900530-BULK:
900530-VAR:
900530-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。