product name
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene oxide powder, bio-sourced
詳細
Phase: Semi-crystalline
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
シートサイズ
, flake like structure
サイズ
25-30 μm , particle size distribution method
表面積
7.7 m2/g , method- Nitrogen adsorption
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
WGK
WGK 3
Jan Code
926817-VAR:
926817-500MG:
926817-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。