アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
平均部品サイズ
<150 nm (TEM)
密度
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI Key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790532-VAR:
790532-10G:
790532-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
BNナノチューブはCNTに非常によく似たナノチューブであり、CNTの炭素原子が窒素原子とホウ素原子で交互に置換された材料です。
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering