Merck
919500
Sigma-Aldrich
Boron nitride nanotubes
multiwalled, powder, >80%
別名:
BNNT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BN
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
>80%
フォーム
nanotubes
powder
SMILES記法
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI Key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Boron Nitride Nanotubes (BNNT) exhibit giant stark effect and electric field tunability of the band gap. BNNTs find applications in photovoltaics, nanoelectronics and as additive in polymeric and metallic composites. BNNTs show non-cytotoxicity which makes them promising for biomedical, therapeutic and diagnostics applications as well.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
919500-BULK:
919500-250MG:
919500-VAR:
919500-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boron Nitride Nanotubes for Drug Delivery.
Nanjwade B K,et al.
Advances in Materials Science Research, 10, 307-325 (2011)
Polymer Composites Reinforced by Nanotubes as Scaffolds for Tissue Engineering.
Wang W, et al.
International Journal of Polymer Science, 805634-805634 (2014)
Polymer composites of boron nitride nanotubes and nanosheets.
Meng W, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2, 10049-10061 (2014)