Merck
677418
Sigma-Aldrich
ヒドロキシアパタイト
nanopowder, <200 nm particle size (BET), ≥97%, synthetic
別名:
リン酸カルシウム 三塩基性, HAp, トリベーシックカルシウム ホスファート, ヒドロキシリン酸カルシウム, ヒドロキシルアパタイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS番号:
分子量:
502.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
nanopowder
solid
表面積
>9.4 m2/g
粒径
<200 nm (BET)
mp
1100 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI Key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハイドロキシアパタイト(HA)は、 構造と化学組成がどちらも天然の骨に類似するCaアパタイトのファミリーに属しています。化学沈殿、 熱水、エレクトロスピニング、自己伝播燃焼などの さまざまな方法で調製できます。その生理活性と生体適合性により、 骨再生用インプラント材料や薬物担体、遺伝子送達システムとして 広く使用されています。
アプリケーション
ナノスケールのハイドロキシアパタイト粒子は、組織内での生分解が遅く、骨伝導能と骨誘導能が高いため、骨組織工学材料の作製に使用できます。
ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)修飾ハイドロキシアパタイトナノ粒子は、バンコマイシンの薬物担体として使用できます。ハイドロキシアパタイトナノ粒子は、足場移植後の体内での抗生物質の放出を制御します。
多孔質ハイドロキシアパタイト微小球は、重金属に高い吸着能を示し、重金属で汚染された水の処理に使用できます。
特徴および利点
  • 生理活性と生体適合性
  • 優れた機械的強度
  • 多孔質構造
  • 骨伝導性と骨結合性
法的情報
Engi-Mat社の製品です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
677418-10G:
677418-VAR:
677418-5G:
677418-25G:
677418-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sang-Soo Kim et al.
Biomaterials, 27(8), 1399-1409 (2005-09-20)
Biodegradable polymer/bioceramic composite scaffolds can overcome the limitations of conventional ceramic bone substitutes such as brittleness and difficulty in shaping. However, conventional methods for fabricating polymer/bioceramic composite scaffolds often use organic solvents (e.g., the solvent casting and particulate leaching (SC/PL)
Furqan A Shah
Scientific reports, 10(1), 16662-16662 (2020-10-09)
Various compositional parameters are derived using intensity ratios and integral area ratios of different spectral peaks and bands in the Raman spectrum of bone. The [Formula: see text]1-, [Formula: see text]2-,[Formula: see text]3-, [Formula: see text]4 PO43-, and [Formula: see
Michiko Sato et al.
Biomaterials, 27(11), 2358-2369 (2005-12-13)
In order to improve orthopedic implant performance, the objective of this in vitro study was to synthesize nanocrystalline hydroxyapatite (HA) powders to coat titanium. HA was synthesized through a wet chemical process. The precipitated powders were either sintered at 1100
Influence of temperature, ripening time and calcination on the morphology and crystallinity of hydroxyapatite nanoparticles.
Pang YX, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 23(10), 1697-1704 (2003)
Deepak Bushan Raina et al.
Acta orthopaedica, 91(2), 126-132 (2019-11-05)
Background and purpose - Targeted delivery of drugs is important to achieve efficient local concentrations and reduce systemic side effects. We hypothesized that locally implanted synthetic hydroxyapatite (HA) particles can act as a recruiting moiety for systemically administered drugs, leading
資料
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。