Merck
693898
Sigma-Aldrich
リン酸三カルシウム 水和物
nanopowder, <200 nm particle size (BET)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca3(PO4)2 ·xH2O
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
alpha-phase
品質水準
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm (TEM)
<200 nm (BET)
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI Key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693898-BULK:
693898-5G:
693898-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.
噴霧火炎合成は、ナノ粒子の成分およびサイズの精密コントロールが可能で、多くの複合酸化物、無機塩、金属、複合材料のナノ粒子を量産することができます。