形状
nanopowder
品質水準
組成
Ca/P, ~1:1
表面積
>12 m2/g , typical
粒径
<150 nm (BET)
SMILES記法
O.[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
InChI Key
JWETXQZDTWPZNK-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693871-VAR:
693871-5G:
693871-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。