安全性情報
798088
Sigma-Aldrich
蛍光ナノダイヤモンド
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 120 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
別名:
ダイヤモンドナノパウダー, ナノダイヤモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
suspension
品質水準
組成
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
濃度
1 mg/mL in deionized water
平均部品サイズ
120 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
蛍光ナノダイアモンドでは、ダイアモンド格子の窒息空孔の中心が蛍光を発生します;量子ドットや有機染料とは異なり、蛍光ナノダイアモンドの色中心はフォトブリーチやフォトブリンクを起こしません。これが、蛍光ナノダイアモンドが持つ著しい特性であり、その優れた生物適合性や大きな表面積とともに、この化合物を有望な生物イメージングプローブとしています。
蛍光ナノダイアモンド(FND)は、合成ダイアモンドナノ微結晶をヘリウムイオンと接触させて調製します。 FNDは生物適合性に優れ、表面に特定の官能基を導入することが容易です。FNDをレーザーで励起することによって欠陥中心から放出される光子は容易に組織内に浸透します。これが、FNDが非常に有望な生物イメージングツールと考えられている大きな理由です。FNDからの発光は非常に安定しています。 FNDの平均サイズは120 nmです。
カルボン酸、ヒドロキシル、ケトン、エーテルおよび/または水素を使用して製品に官能性を付与することができます。
アプリケーション
FNDの有望な応用:生物イメージング用のin vivoナノプローブ、細胞ラベリング、細胞追跡など。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
798088-5ML:
798088-VAR:
798088-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting
B-M Chang, H-S Lin, L-J Su, et al.
Advances in Functional Materials, 23(46), 5737-5745 (2013)
Nanodiamonds for optical bioimaging
Y. Y. Hui, C-L Cheng, and H-C Chang
Journal of Physics D: Applied Physics, 43(37), 374021-374021 (2010)
The Exocytosis of Fluorescent Nanodiamond and Its Use as a Long-Term Cell Tracker
Fang CY, et al.
Small, 7(23), 3363-3370 (2011)
Mass production and dynamic imaging of fluorescent nanodiamonds
Chang YR, et al.
Nature Nanotechnology, 3(5), 284-288 (2008)
資料
蛍光ナノダイヤモンドの概要とバイオイメージング向け応用、コンジュゲーション法の詳細についてご紹介します。
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
蛍光ナノダイヤモンドは、ダイヤモンド中の窒素と格子欠陥が形成するN-V(nitrogen-vacancy) cenrterによる高い蛍光特性を有するナノダイヤモンドです。生物医学用イメージングや診断、治療薬としての利用が期待されています。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
すべて表示