安全性情報
797871
Sigma-Aldrich
蛍光シリカナノビーズ, Ultrastable
120 nm, lyophilized
別名:
シリカナノ粒子, 蛍光ナノ粒子, 蛍光ビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
粒径
120 nm
蛍光検出
λem 590 nm
UV吸収
λ: 570 nm Amax
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
標識剤や染色剤の使用は生物学における複雑な生物学的相互作用の研究に大いに役立ち、生体分子の蛍光標識は多数の生物学的研究において欠かすことのできない手段であることが証明されています。その優れた蛍光特性により、シリカナノビーズは生物学的標識、バイオイメージング、バイオセンシングなどで応用されます。 超安定粒子は光退色に対して非常に高い耐性を発揮し、単粒子イメージングならびに誘導放出抑制(STED)顕微鏡法などの超解像度法で使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
797871-2MG:
797871-VAR:
797871-BULK:
797871-2MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
資料
蛍光イメージングへの応用に大きな期待が寄せられている蛍光ナノビーズについてご紹介します。シグマアルドリッチでは、高い輝度と光安定性、調節可能なスペクトル特性、表面電荷および化学的性質、生体適合性を有する、蛍光シリカナノビーズを販売しております。
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
関連コンテンツ
バイオマテリアルの蛍光シリカナノ粒子への受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。