Merck
797898
Sigma-Aldrich
蛍光シリカナノビーズ
90 nm, lyophilized
別名:
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
粒径
90 nm
蛍光検出
λex 590 nm
UV吸収
λ: 570 nm Amax
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The use of labeling or staining agents has greatly assisted the study of complex biological interactions in biology and the fluorescent labeling of biomolecules has been demonstrated as an indispensable tool in many biological studies. By virtue of excellent fluorescence properties the silica nanobeads find application in biological labeling, bioimaging, biosensing etc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
資料
蛍光イメージングへの応用に大きな期待が寄せられている蛍光ナノビーズについてご紹介します。シグマアルドリッチでは、高い輝度と光安定性、調節可能なスペクトル特性、表面電荷および化学的性質、生体適合性を有する、蛍光シリカナノビーズを販売しております。
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
関連コンテンツ
バイオマテリアルの蛍光シリカナノ粒子への受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。