Merck
914843
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 150 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
別名:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.23
形状
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 % (w/w) in water
粒径
150 nm
ポアサイズ
non-porous
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse nonporous silica in aqueous solution, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914843-BULK:
914843-2ML:4548173370484
914843-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
資料
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.