形状
nanoparticles
濃度
100 μg/mL in H2O
蛍光検出
λem 475 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
- Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
- Flow Cytometry
- Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
- Tissue Imaging
- 2-Photon Imaging
- NIR Imaging
保管および安定性
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
905054-250UL:
905054-VAR:
905054-250UL-PW:
905054-BULK:
資料
Iron oxide incorporated CPNs offer high brightness for fluorescence and MRI applications, encapsulated in biocompatible surfactant.
生体適合性界面活性剤内にカプセル化された半導体発光ポリマー・コアで構成される高い蛍光性を有するナノ粒子です。非常に高輝度の蛍光ナノ粒子であり、コア部分に酸化鉄成分が含まれているため、磁気操作にも適しています。
CPNs offer sensitivity and stability, aiding various assays; may enable rapid diagnostic tests for healthcare needs.
CPNは優れた特性を持つ蛍光ナノ粒子であり、ラテラルフローやウェスタンブロットをはじめとする様々なライフサイエンスアッセイにおいて、感度の向上、安定性の改善、迅速で信頼性の高い結果を提供することができます。この革新的な技術は、研究室での使用だけでなく、携帯可能なポイントオブケア型の迅速診断検査法の開発を可能にし、現在および将来の医療ニーズに応えるものと期待されます。