アプリケーション
N-V-N色中心を含むナノダイヤモンドは緑色の蛍光を示します。これらは光退色や光点滅を起こさず、蛍光バイオ画像化、カソード発光画像化、誘導放出抑制(STED)画像化などの用途があります。ナノダイヤモンドを赤色蛍光(N-V)で発光するNDと組み合わせると、多色画像化が可能となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900171-5MG:
900171-VAR:
900171-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annual review of physical chemistry, 65, 83-105 (2013-11-28)
Crystal defects in diamond have emerged as unique objects for a variety of applications, both because they are very stable and because they have interesting optical properties. Embedded in nanocrystals, they can serve, for example, as robust single-photon sources or
Nanodiamond bioconjugate probes and their collection by electrophoresis.
Diamond and Related Materials, 17, 1858-1858 (2008)
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting.
Advances in Functional Materials, 23, 5737-5737 (2013)
Optics express, 18(6), 5896-5905 (2010-04-15)
Dynamics of fluorescent diamond nanoparticles in HeLa cells has been studied with two-photon fluorescence correlation spectroscopy (FCS). Fluorescent nanodiamond (FND) is an excellent fluorescent probe for bioimaging application, but they are often trapped in endosomes after cellular uptake. The entrapment
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
資料
蛍光ナノダイヤモンドの概要とバイオイメージング向け応用、コンジュゲーション法の詳細についてご紹介します。
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
蛍光ナノダイヤモンドは、ダイヤモンド中の窒素と格子欠陥が形成するN-V(nitrogen-vacancy) cenrterによる高い蛍光特性を有するナノダイヤモンドです。生物医学用イメージングや診断、治療薬としての利用が期待されています。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.