アプリケーション
グラフェン量子ドット(GQD)は、横寸法が100 nm未満の数層のグラフェンシートであり、強力な量子閉じ込め効果とエッジ効果を持ちます。そのため、強力な光ルミネセンスなどの特有な物理的性質を持ち、それらの特性はサイズ、形状、欠損、および官能性を制御することで特定のアプリケーション用にカスタマイズが可能です。
金属量子ドットやシリコン量子ドットなどの従来のQDとは対照的に、GQDには生体適合性と光安定性があり、グラフェンから優れた熱的、電気的、および機械的性質を受け継いでいます。これらの特徴は、以下のようなさまざまな最新アプリケーションに大きく寄与しています:
金属量子ドットやシリコン量子ドットなどの従来のQDとは対照的に、GQDには生体適合性と光安定性があり、グラフェンから優れた熱的、電気的、および機械的性質を受け継いでいます。これらの特徴は、以下のようなさまざまな最新アプリケーションに大きく寄与しています:
- 光学的光沢剤
- セキュリティ用途のタガント(追跡用添加物)
- バイオイメージングマーカー
- 蛍光ポリマー
- 抗菌システム、抗生物付着システム、殺菌システム
- 重金属センサー、湿度センサー、圧力センサー
- 電池
- フラッシュメモリーデバイス
- 光起電デバイス
- 発光ダイオード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical communications (Cambridge, England), 48(31), 3686-3699 (2012-03-14)
Similar to the popular older cousins, luminescent carbon dots (C-dots), graphene quantum dots or graphene quantum discs (GQDs) have generated enormous excitement because of their superiority in chemical inertness, biocompatibility and low toxicity. Besides, GQDs, consisting of a single atomic
An electrochemical avenue to green-luminescent graphene quantum dots as potential electron-acceptors for photovoltaics.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(6), 776-780 (2011-02-03)
資料
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
新規量子ドット材料であるカーボン量子ドットおよびグラフェン量子ドットは無毒で、良好な溶解性と安定したフォトルミネッセンスを示し、表面修飾をしやすい利点があるため、無機量子ドットに代わる材料の候補として有望視されています。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
最先端ペロブスカイト量子ドットの合成法をいくつか紹介し、ディスプレイ用途に向けた最近の進捗を紹介します。