Merck
1.08110
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.9% (GC)
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
65-67 °C (lit.)
蒸気圧:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品名
テトラヒドロフラン, for spectroscopy Uvasol®
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤0.0002%
APHA: ≤10
透過率
215 nm, ≥30%
245 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
275 nm, ≥90%
310 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 215 nm Amax: ≤0.52
λ: 245 nm Amax: ≤0.30
λ: 265 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 310 nm Amax: ≤0.01
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 215 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 310 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.52
Absorbance (at 245 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 265 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 310 nm): ≤ 0.01
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体