Merck
490482
Sigma-Aldrich
Pentane-d12
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)3CD3
CAS番号:
分子量:
84.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
36 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
密度
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
詳細
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490482-BULK:
490482-VAR:
490482-5G:4548173352220
490482-5G-PW:
490482-5X5G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)