Merck
303011
Sigma-Aldrich
Heptane-d16
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)5CD3
CAS番号:
分子量:
116.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
100
200
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
自己発火温度
595 °F
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3844 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
-91 °C (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
303011-VAR:
303011-BULK:
303011-1G:
303011-5G:
303011-5G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Solution phase coordination chemistry of trivalent lanthanide and actinide cations with bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid.
Jensen MP, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 39, 255-258 (2002)
The polarizability of some deuterated hydrocarbons.
LeGrand DG and Gaines Jr GL.
The Journal of Physical Chemistry, 98(18), 4842-4844 (1994)