Merck
151866
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン-d12
≥99.6 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D12
CAS番号:
分子量:
96.23
Beilstein:
1908842
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.6 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
6.5 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重水素化シクロヘキサンであるシクロヘキサン-d12は、日常的なNMR(核磁気共鳴)研究に有用な標準的高純度溶媒です。その赤外線スペクトル(376~4000 cm-1の蒸気相および液相)ならびにラマン(液相)スペクトルでの調査が報告されています。-36~+115°Cの温度範囲でその重水素NMRスペクトラムを記録することにより、シクロヘキサン-d12の環反転が研究されています。ベンゼン-d6と重水素を反応させることによって調製できます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151866-10G:4548173928920
151866-VAR:
151866-10X1ML:4548173357508
151866-BULK:
151866-10X1G-N:
151866-5G:4548173928944
151866-1G:4548173928937
151866-5X10G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Vibrational spectroscopic studies of the phase transitions in cyclohexane-d12 at high pressure.
Haines J and Gilson DFR.
The Journal of Physical Chemistry, 94(11), 4712-4716 (1990)
Rate of chair-to-chair interconversion of cyclohexane-d12 in its neat plastic crystalline phase.
McGrath KJ and Weiss RJ.
The Journal of Physical Chemistry, 97(11), 2497-2499 (1993)
A vibrational study of cyclohexane and some of its isotopic derivatives-I: Raman and infrared spectra and assignments of cyclohexane and cyclohexane-d12.
Wiberg KB and Shrake A.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 27(7), 1139-1151 (1971)
Viscosities of benzene-d6 and cyclohexane-d12.
Dixon JA and Schiessler RW.
The Journal of Physical Chemistry, 58(5), 430-432 (1954)
Dynamic deuterium NMR in liquid crystalline solvents: Ring inversion of cyclohexane-d12.
Poupko R and Luz Z.
J. Chem. Phys. , 75(4), 1675-1681 (1981)
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.