詳細
テトラフルオロほう酸カリウムは融点の低い白色の結晶性の塩です。 有機合成、高効率電解質添加剤、電気メッキ用途の試薬として使用されます。
アプリケーション
テトラフルオロほう酸カリウムは以下の用途に使用できます:
- 太陽電池用のワイドバンドギャップペロブスカイト膜を調製するためのペロブスカイト前駆体溶液への添加剤。
- 安定性と性能を向上させるためのカリウムイオンおよびリチウムイオン電池の電解質添加剤。
- ビス-N-複素環式カルベン(NHC)ルテニウム錯体の合成における試薬。
- 金属コーティングおよび合金を調製するための電気めっき溶液。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
278955-2KG:
278955-VAR:
278955-25G:4548173129242
278955-BULK:
278955-500G:4548173129259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of KBF4 additive on high voltage cycling performance of lithium-ion batteries
Journal of Electroanalytical Chemistry, 871, 114325-114325 (2020)
Effects of a nano carbide coating fabricated by EB-PVD on the interfacial stability of aluminide coated superalloy
Materials Characterization, 193, 112290-112290 (2022)
Potassium tetrafluoroborate-induced defect tolerance enables efficient wide-bandgap perovskite solar cells
Journal of Colloid and Interface Science, 605, 710-717 (2022)
Cationic Bis-N-Heterocyclic Carbene(NHC) Ruthenium Complex: Structure and Application as Latent Catalyst in Olefin Metathesis
Chemistry?A European Journal , 20, 13716-13721 (2014)
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other