アプリケーション
ヘキサフルオロリン酸アンモニウム(NH4PF6)は、以下の調製の前駆体として使用できます。
- 金属錯体、特にイリジウム錯体とロジウム錯体。
- 難燃性セルロース系材料。
- 環状アミジニウムおよびヘキサフルオロリン酸アンモニウム塩。
- アリールアリル誘導体の選択的trans異性化のためのポリマー担持イリジウム異性化触媒。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201138-500G:
201138-VAR:
201138-100G:
201138-25G:
201138-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Homogeneous catalytic system for photoinduced hydrogen production utilizing iridium and rhodium complexes.
Cline, Eric D et al.
Inorganic Chemistry, 47(22), 10378-10388 (2008)
Accelerated luminophore discovery through combinatorial synthesis.
Lowry, Michael S et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(43), 14129-14135 (2004)
Ammonium Hexafluorophosphate as a Flame Retardant for Cellulose.
Mohamed, K Syed and Padma, DK
Journal of fire sciences, 5(1), 17-24 (1987)
Preparation, crystal structures and spectroscopic properties of chloro (pentane-2, 4-dionato){1, 1, 1-tris (dimethylphosphinomethyl) ethane}chromium (III), cobalt (III) and rhodium (III) hexafluorophosphate: comparison of the M-P, M-Cl and M-O (M= Cr, Co a
Suzuki T, et al.
Polyhedron, 21(8), 835-841 (2002)
A simple and efficient one-step protocol for the preparation of alkyl-substituted ammonium tetrafluoroborate and hexafluorophosphate salts
Saba Shahrokh, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 153, 168-171 (2013)