Merck
541893
Sigma-Aldrich
テトラフルオロホウ酸アンモニウム
99.999% trace metals basis
別名:
フルオロホウ酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4BF4
CAS番号:
分子量:
104.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38120126
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI Key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541893-25G:4548173168319
541893-5G:4548173168326
541893-VAR:
541893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)