Merck
307041
Sigma-Aldrich
1-フェニル-2-ピロリジノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO
CAS番号:
分子量:
161.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
123 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCN1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI Key
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
307041-25G:
307041-VAR:
307041-BULK:
307041-5G:
307041-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mark S Duxbury et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(4), 992-997 (2004-01-07)
Blebbistatin is a novel 1-phenyl-2-pyrrolidinone derivative capable of inhibiting non-muscle myosin II activity with a high degree of specificity. We examined the effects of blebbistatin on pancreatic adenocarcinoma cellular migration, invasion, adhesion, and spreading. Blebbistatin dose-dependently inhibited cellular migration and