Merck
431400
Supelco
ホスホモリブデン酸 水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
1825.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005%
SMILES記法
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リンモリブデン酸水和物は、ヘテロポリ酸水和物です。 二硫化モリブデン(MoS2)-還元グラフェン酸化物(RGO)複合材料の合成に関わります。 リンモリブデン酸は、組織染色に使用されるゴールドナーのトリクローム染色の成分の1つです。
アプリケーション
カチオン挿入電極としてのアプリケーションに利用可能な電気活性材料である、有機-無機ハイブリッドの調製に用いられます
以下のものの調製に用いる反応物です。
  • 芳香族化合物のニトロ化触媒
  • Pt触媒の担体としての高度に分散したMoOx/CNTs(カーボンナノチューブ)
  • 還元モリブドリン酸混合原子価ケギン型クラスター
  • ケギン型ポリアニオン構成成分をベースとするポリオキソメタル酸(POM)ハイブリッド材料
  • 蛍光Langmuir-Blodgett膜
  • アンカー型ウィルキンソン触媒
分子電池においてカチオン挿入電極として用いられる有機無機ハイブリッドの前駆物質。
特徴および利点
ACS試薬規格に適合しています。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431400-10G:4548173960784
431400-BULK:
431400-50G:4548173960791
431400-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tanielyan, S. K.; et al.
ACS Catalysis, 1, 159-159 (2011)
Liu, L.; et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696, 1319-1319 (2011)
Liu, H.-Y.; et al.
Crystal Growth & Design, 11, 1786-1786 (2011)
Tomoyuki Akutagawa et al.
Inorganic chemistry, 50(14), 6711-6718 (2011-06-16)
Hydrogen-bonded assemblies of the two-electron reduced mixed-valence Keggin clusters [PMo(12)O(40)](5-) and [SiMo(12)O(40)](6-) were obtained by the one-pot electron-transfer reactions between p-phenylenediamine (PPD) or 2,3,5,6-tetramethyl-PPD (TMPPD) (donors) and H(+)(3)[PMo(12)O(40)](3-) or H(+)(4)[SiMo(12)O(40)](4-) (acceptors) in CH(3)CN. The redox states of the [PMo(12)O(40)](5-) and
Zhi Ming Cui et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(29), 8418-8420 (2011-06-28)
HPMo self-assembly on carbon nanotubes followed by decomposition is used to fabricate highly dispersed MoO(x)/CNTs as a support for high performance of a Pt catalyst towards methanol oxidation.