溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ケイタングステン酸塩ブチルメチルイミダゾリウムブロミドイオン液体複合材料の調製。
- 光触媒であるSn(II)置換Keggin型ポリオキソ金属酸塩の合成
- ケイタングステン酸/有機修飾シランプロトン導電性膜の調製。
- Kegginアニオンを持つ電荷移動化合物の調製。
- キシレンの触媒的液相酸化に用いる触媒の調製。
- ケイタングステン酸塩ブチルメチルイミダゾリウムブロミドイオン液体複合材料の合成
- 光触媒であるSn(II)置換Keggin型ポリオキソ金属酸塩の合成
- ケイタングステン酸/有機修飾シランプロトン導電性膜の合成
- Kegginアニオンを持つ電荷移動化合物の合成
- キシレンの触媒的液相酸化に用いる触媒の合成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2786-BULK:
T2786-VAR:
T2786-50G:4548173359144
T2786-10G:4548173359137
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)